32951
TDCPP
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Phosphorsäure-tris-(1,3-dichlor-2-propylester)
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densità
1.514 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
ClCC(CCl)OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl
InChI
1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2
ASLWPAWFJZFCKF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Eggs by liquid chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry (LC-MS/MS).[2]
- Fish samples by gas chromatography-nitrogen-phosphorus detector (GC-NPD),[3] LC-MS/MS[4] and on-line turbulent flow chromatography (TFC) in conjunction with LC-MS/MS.[5]
- Environmental samples by GC-MS/MS.[6][7]
- Fruits and vegetables by GC-MS/MS[8] and GC coupled with electron capture detection.[9]
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 - 485.6 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
250 - 252 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)