Documenti fondamentali
10951
Sigma-Aldrich
Araldite® M
Araldite® M
suitable for (use as an embedding medium)
Scegli un formato
250 ML
79,50 €
1 L
243,00 €
79,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
79,50 €
1 L
243,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
MA.02
79,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
Impurezze
dibutyl phthalate
Colore
light yellow
Indice di rifrazione
n/D 1.555-1.570
Compatibilità
suitable for (use as an embedding medium)
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Araldite® is an epoxy resin commonly used for embedding. It is basically free from polymerization damage and the plastic does not sublime in the microscope, hence providing continual support and preservation of fine detail.[1] It is composed of araldite M or CY 212, dodecenyl succinic anhydride, dibutyl phthalate and 2,4,6-tridimethylamine methyl phenol.[2]
Applicazioni
Araldite® M was used with propylene oxide in a ratio of 1:1 in the preparation of ultra-thin sections of rat liver to examine the hepatotoxicity induced by anti-oxidant food additive like butylated hydroxytoluene using an electron microscope.[3]
Note legali
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Hepatotoxicity induced by the anti-oxidant food additive, butylated hydroxytoluene BHT, in rats. An electron microscopical study.
Safer AM and Nughamish AJ.
Electron Microsc. (1999)
Léa Guyonnet et al.
Kidney international, 98(5), 1193-1209 (2020-06-23)
The endothelin system may be an important player in hypertensive end-organ injury as endothelin-1 increases blood pressure and is pro-inflammatory. The immune system is emerging as an important regulator of blood pressure and we have shown that the early hypertensive
Halil İbrahim Saygı et al.
Acta histochemica, 120(6), 595-603 (2018-07-29)
Recent studies showed that JAK/STAT pathway plays role in glomerular damages. The fact that STAT3 could be activated also by oxidative stress make Puromycin Aminonucleoside (PAN) Nephrosis model very appropriate for examination of STAT3 expression changes in glomerular pathology. Along
Pierre Vigié et al.
Journal of cell science, 132(1) (2018-12-05)
Mitophagy, the selective degradation of mitochondria by autophagy, is a central process that is essential for the maintenance of cell homeostasis. It is implicated in the clearance of superfluous or damaged mitochondria and requires specific proteins and regulators to perform.
In Situ Hybridization in Electron Microscopy.
Morel G
Science, 174-175 (2001)
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto