Documenti
69571
Sigma-Aldrich
Ren HY 956
Epoxy Embedding Medium, Hardener
About This Item
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
MA.02
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477-1.479
pH
12
Densità
1.005-1.009 g/mL at 20 °C
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
to be used with SIAL 78711 RenLam M-1 (Epoxy Embedding Medium)
Note legali
Ren is a trademark of Huntsman Advanced Materials GmbH
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)