Documenti fondamentali
09506
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-β-nitrostyrene
≥98.5% (sum of isomers, GC)
Sinonimo/i:
1-(4-Fluorophenyl)-2-nitroethylene
Scegli un formato
5 G
118,00 €
118,00 €
Prezzo di listino236,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
118,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6FNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.14
Beilstein:
2208372
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
118,00 €
Prezzo di listino236,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (sum of isomers, GC)
Punto di fusione
99-102 °C
Gruppo funzionale
amine
fluoro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H6FNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
VRFSQVFSQAYHRU-AATRIKPKSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)