Documenti fondamentali
424749
Sigma-Aldrich
trans-β-Methyl-β-nitrostyrene
99%
Scegli un formato
5 G
43,05 €
43,05 €
Prezzo di listino61,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
43,05 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=C(CH3)NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
43,05 €
Prezzo di listino61,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
63-65 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\C)[N+]([O-])=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3/b8-7+
WGSVFWFSJDAYBM-BQYQJAHWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
trans-β-Methyl-β-nitrostyrene (1-phenyl-2-nitropropene), a nitrostyrene derivative is an α,β-disubstituted nitroalkene.[1] It has been synthesized by reacting benzaldehyde with nitroethane and butylamine.[2] Spectroscopic analysis of 1-phenyl-2-nitropropene has been done using FT-IR, FT-Raman, NMR and UV.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Indole ≥99%
Sigma-Aldrich
I3408
Indole
A Mori et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 38(12), 3449-3451 (1990-12-01)
Microbial reduction of 1-phenyl-2-nitro-1-propene (3) was carried out using 57 strains of yeast, 40 strains of aerobic and facultatively anaerobic bacteria and 40 strains of strictly anaerobic bacteria. Nine strains of yeast (Candida tropicalis, etc.,) had the ability to reduce
Diego Romano et al.
Microbial cell factories, 13, 60-60 (2014-04-29)
Old Yellow Enzymes (OYEs) are flavin-dependent enoate reductases (EC 1.6.99.1) that catalyze the stereoselective hydrogenation of electron-poor alkenes. Their ability to generate up to two stereocenters by the trans-hydrogenation of the C = C double bond is highly demanded in asymmetric synthesis.
Gas chromatographic and mass spectral analysis of amphetamine products synthesized from 1-phenyl-2-nitropropene.
DeRuiter J, et al.
Journal of Chromatographic Science, 32(11), 511-519 (1994)
Nitro alkene derivatives.
Hass HB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 15(1), 8-14 (1950)
Spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, UV and NMR) Investigation on 1-Phenyl-2-Nitropropene by Quantum Computational Calculations.
Xavier S and Periandy S.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2015)