399299
trans-4-Methoxy-β-nitrostyrene
99%
Saggio
99%
Punto di fusione
86-88 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow
Gruppo funzionale
amine
nitro
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H9NO3/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3/b7-6+
JKQUXSHVQGBODD-VOTSOKGWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?