07208-M
Acido solforico
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 95-97%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 146 °C)
Descrizione
Nominally 95-98% H2SO4
Grado
puriss.
Saggio
95-97%
Forma fisica
solution
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Impurezze
≤0.0002% KMnO4 red. matter (as O)
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
Residuo alla calcinazione
≤0.0005%
P. eboll.
~290 °C (lit.)
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.0001%
Cationi in tracce
As: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?