Documenti fondamentali
06416
Supelco
Aluminum silicate
for Gooch crucibles, washed, fibers (may contain particles)
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
47131900
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
for Gooch crucibles
Stato
fibers (may contain particles)
Qualità
washed
tecniche
LPLC: suitable
Impurezze
asbestos, none detected
Matrice
Aluminum silicate
Gruppo funzionale matrice
aluminum
Tecnica di separazione
normal phase
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
classification-temperature: 1260°C (the classification-temperature has been detected by irreversible, linear change, not by melting point)
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)