39303
[6]-Shogaol
analytical standard
Sinonimo/i:
1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-decen-3-one
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti consigliati
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?