Documenti fondamentali
Z247081
Coors Gooch crucible
porcelain, capacity 34 mL, with perforated bottom
Scegli un formato
1 EA
21,20 €
21,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
21,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
21,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
porcelain
Descrizione
Diameter of Holes (mm) : 0.7
fits filter diam. 23 - 24 mm
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66151
Capacità
34 mL
D.E. sommità
40 mm
Descrizione generale
Glazed inside and out except for outside bottom surface and rim. Used for total suspended solids determinations.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4