03987
Paraffin wax
suitable for histology, chunks (large)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
chunks (large)
Temp. transizione
solidification point 55-60 °C
applicazioni
histology
InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)