Y0000913
Paraffin (White soft)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Paraffin wax
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
paraffin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)