411663
Paraffin wax
mp ≥65 °C (ASTM D 87)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
beads or pellets
flakes or chunk(s)
Punto di fusione
≥65 °C (ASTM D 87)
InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup