Documenti fondamentali
03561
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 90-200 mesh, FIA according to DIN 51791
Scegli un formato
250 G
539,00 €
539,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
539,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
ID PubChem:
NACRES:
SB.52
539,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Gel di silice, high-purity grade, FIA according to DIN 51791
Grado
high-purity grade
Stato
powder
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
500 m2/g , approx.
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
0.071-0.16 mm
Dimensione pori
60 Å mean pore size
pH
5.5-7.5
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
for the determination of the content of hydrocarbon groups in liquid fuels according to DIN 51791
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)