02562
1,2-dicloroetano
analytical standard
Sinonimo/i:
Cloruro di etilene, Dicloroetano
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.4 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
87 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Temp. autoaccensione
775 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
15.6 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
P. eboll.
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?