PHR2108
1,2-Dichloroethane
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
1,2–Dichloroethane solution
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1601180
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 3x1.2 mL
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)