Documenti fondamentali
396540
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloroethane-d4
99 atom % D
Sinonimo/i:
Ethylene-d4 dichloride
Scegli un formato
1 G
166,00 €
5 G
515,00 €
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
166,00 €
5 G
515,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClCD2CD2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
Descrizione generale
1,2-Dichloroethane-d4 is 1,2-dichloroethane with all the hydrogen atoms replaced by deuterium. Its synthesis[1] and structure elucidation by neutron diffraction measurements has been reported.[2]
Applicazioni
1,2-Dichloroethane-d4 may be used:
  • As a NMR solvent.[3]
  • As a surrogate standard during the analysis of volatile organic compounds (VOC) in water by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).[4][5]
  • As a chain termination reagent in the synthesis of poly(ethylene-d4 oxide).[6]
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup - Based on data from similar materials
Punto d’infiammabilità (°C)
16.0 °C - closed cup - Based on data from similar materials
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
An automated GC/MS system for the analysis of volatile and semi-volatile organic compounds in water.
Vickers AK and Wright LM.
Journal of Analytical Methods in Chemistry, 15(4), 133-139 (1993)
Volatile organic compounds in water near petrochemical factories in Taiwan.
Kuo HW, et al.
Chemosphere, 33(5), 913-920 (1996)
Solvent Effect on Chiral Aggregate Formation of Acylamino Acids.
Iwahashi M, et al.
Journal of Oleo Science, 51(11), 705-713 (2002)
The structure of liquid 1, 2 dichloroethane by neutron diffraction. I. Molecular structure, full pair correlation function, and temperature effects.
Bermejo FJ, et al.
J. Chem. Phys. , 87(12), 7171-7178 (1987)
Synthesis of poly (ethylene-d4oxide) with unimodal and narrow molecular weight distribution.
Eisenbach CD, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 184(11), 2313-2323 (1983)