Vai a
02574
1,1-Dichloroethylene
analytical standard
Sinonimo/i:
Vinylidene chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
53,00 €
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
179,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH2=CCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.94
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-864-0
Beilstein/REAXYS Number:
1733365
MDL number:
53,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.46 (vs air)
vapor pressure
9.68 psi ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
968 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.02% 4-methoxyphenol as stabilizer
expl. lim.
15.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.424-1.426
bp
30-32 °C (lit.)
mp
−122 °C (lit.)
density
1.213 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)=C
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
InChI key
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
1,1-Dichloroethylenes are a group of volatile organic compounds (VOCs), which are characterized by high vapor pressure and low water solubility.
Application
1,1-Dichloroethylene has been used as a reference standard for the analysis of residual 1,1-dichloroethylene in pharmaceutical drug substances by headspace gas chromatography (HS-GC). It may be used as a reference standard for the determination of the analyte in urban and industrial air, whole blood and water by GC coupled with mass spectrometry (MS).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1-Dichloroethylene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver, Nose
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-9.4 °F - closed cup
flash_point_c
-23.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
75-35-4
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)