Documenti
1.94607
Supelco
1,2-dicloroetano
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Cloruro di etilene, Dicloroetano
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.96
Beilstein:
605264
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
3.4 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
87 mmHg ( 25 °C)
Temp. autoaccensione
775 °F
Limite di esplosione
15.6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)