Documenti fondamentali
00469
Sigma-Aldrich
α-Ionol
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol
Scegli un formato
5 ML
39,20 €
39,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
39,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H22O
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.31
Beilstein:
2327829
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
39,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.491
P. ebollizione
127 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,11-12,14H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
PWDOJWCZWKWKSE-BQYQJAHWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Grant T McQuate et al.
Insects, 9(2) (2018-05-05)
Bactrocera latifrons (Hendel) (Diptera: Tephritidae) is a pest fruit fly species native to Oriental Asia which has invaded and established in Hawaii and Tanzania and has been recovered in detection trapping in California. It is largely non-responsive to the male