Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 847,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116107
847,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
analytical standard
Quality Segment
description
particle mass concentration 18 - 22 mg/mL
bp
212 °C
mp
32 °C
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Carboxy functionalized magnetic microparticles are a particle size standard, designed for profiling particle size distribution (PSD) of test samples.
Application
Used for equipment particle size calibration.
It can also be used to:
It can also be used to:
- study biochemicals and reagents as well as magnetic microparticles.
- better understand the mechanism by which toxic airborne particles can affect cardiovascular function.
Features and Benefits
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 10 mL pack size as a neat sample
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format - | format - |
| bp 212 °C | bp 212 °C | bp - | bp - |
| mp 32 °C | mp 32 °C | mp - | mp - |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade - | grade - |
| application(s) glass & ceramic | application(s) glass & ceramic | application(s) - | application(s) - |
| description particle mass concentration 18 - 22 mg/mL | description particle mass concentration 40 - 55 mg/mL | description - | description - |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?