21-0930
Nessler′s reagent
Sinonimo/i:
Dipotassium tetraiodomercurate(II) in dilute sodium hydroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: mercury
Disponibilità
available only in Japan
Densità
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].I[Hg--](I)(I)I
InChI
1S/Hg.4HI.2K/h;4*1H;;/q+2;;;;;2*+1/p-4
OPCMAZHMYZRPID-UHFFFAOYSA-J
Compatibilità
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?