193119
Tetrabutylammonium bromide
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinonimo/i:
TBAB
Scegli un formato
46,10 €
Scegli un formato
About This Item
46,10 €
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0%
Stato
powder, crystals or granules
pH
6.48 (30 °C)
Punto di fusione
102-106 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 1-cyano-2-thiophenylethane
- 1-cyano-2-thiobutylethane
- 1-cyano-2-(2-aminothiophenyl)ethane
- methyl 3-thiophenylpropionate
- methyl 3-thiobutylpropionate
- methyl 2-methyl-3-thiophenylpropionate
- methyl 2-methyl-3-thiobutylpropionate
- diethyl 2-thiophenylsuccinate
- diethyl 2-thiobutylsuccinate
- 3-(4-chlorophenyl)-2-nitro-2-thiophenylpropane
- 4-(4-chlorophenyl)-3-nitro-4-thiobutylbutane
- 3-thiophenylcyclohexanone
- 3-thioethylcyclohexanone
- 4-methyl-4-thiophenylpentan-2-one
- 4-methyl-4-thiobutylpentan-2-one
- 4-thiophenylbutan-2-one
- 4-thiobutylbutan-2-one
- 3-thiophenylbutanal
- 3-thiobutylbutanal
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?