Documenti fondamentali
12-1530
Sigma-Aldrich
Gram′s stain solution (II)
Sinonimo/i:
Gram’s iodine solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Disponibilità
available only in Japan
Componenti
Composition : Lugol in water
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)