Documenti fondamentali
09-0617
Sigma-Aldrich
Bromuro di etidio
10 mg/mL
Sinonimo/i:
3,8-diamino-5-etil-6-fenilfenantridinio bromuro, Bromuro di omidio, EtBr
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20BrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.31
Beilstein:
3642536
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161505
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
10 mg/mL
Stringa SMILE
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Il bromuro di etidio (EtBr) è il più usato tra i coloranti degli acidi nucleici per la PAGE o l′elettroforesi su gel di agarosio. La fluorescenza di EtBr aumenta di 21 volte quando si lega all′RNA a doppio filamento e di 25 volte quando si lega al DNA a doppio filamento così che con una bassa concentrazione del colorante (10 μg/mL) non è necessario decolorare il fondo. Il bromuro di etidio è stato usato in numerosi saggi fluorimetrici per gli acidi nucleici. È stato dimostrato il legame con il DNA a singolo filamento (anche se non altrettanto forte) e con il DNA a triplo filamento. Per la sua capacità di legarsi al DNA, il bromuro di etidio è un inibitore della DNA polimerasi.
Azioni biochim/fisiol
Il bromuro di etidio si frappone al DNA e all′RNA a doppio filamento e agisce come mutageno frameshift. Può essere usato anche insieme ad arancio di acridina per differenziare le cellule vitali, apoptotiche e necrotiche.
Compatibilità
for biological purposes
Ricostituzione
Per colorare un gel dopo l′elettroforesi, diluire un campione della soluzione madre con acqua a 0,5 μg/mL e incubare il gel per 15-30 minuti. La decolorazione, di solito non necessaria, si può eseguire in acqua per 15 minuti, se si deve ridurre il fondo. Si possono quindi rilevare le bande di DNA con l′illuminatore UV (lunghezza d′onda 254 nm). È anche possibile incorporare nel gel il bromuro di etidio, eseguire il tampone a 0,5 μg/mL e visualizzarlo immediatamente dopo l′elettroforesi.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ulrich Braunschweig et al.
Genome research, 24(11), 1774-1786 (2014-09-27)
Alternative splicing (AS) of precursor RNAs is responsible for greatly expanding the regulatory and functional capacity of eukaryotic genomes. Of the different classes of AS, intron retention (IR) is the least well understood. In plants and unicellular eukaryotes, IR is
Wenfang Peng et al.
Nucleic acids research, 43(1), 406-417 (2014-12-17)
CRISPR-Cas systems provide a small RNA-based mechanism to defend against invasive genetic elements in archaea and bacteria. To investigate the in vivo mechanism of RNA interference by two type III-B systems (Cmr-α and Cmr-β) in Sulfolobus islandicus, a genetic assay
Ashish Mehta et al.
PloS one, 9(7), e103485-e103485 (2014-07-30)
Genetically unmodified cardiomyocytes mandated for cardiac regenerative therapy is conceivable by "foot-print free" reprogramming of somatic cells to induced pluripotent stem cells (iPSC). In this study, we report generation of foot-print free hiPSC through messenger RNA (mRNA) based reprograming. Subsequently
Alexandra C I Depelsenaire et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(9), 2361-2370 (2014-04-10)
Vaccines delivered to the skin by microneedles-with and without adjuvants-have increased immunogenicity with lower doses than standard vaccine delivery techniques such as intramuscular or intradermal injection. However, the mechanisms underlying this skin-mediated "adjuvant" effect are not clear. Here, we show
Patrick Seitz et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004066-e1004066 (2014-01-07)
The DNA uptake of naturally competent bacteria has been attributed to the action of DNA uptake machineries resembling type IV pilus complexes. However, the protein(s) for pulling the DNA across the outer membrane of Gram-negative bacteria remain speculative. Here we