01-6430
L-arginina
SAJ special grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-ammino-5-guanidinopentanoico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥98.0%
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Informazioni sul gene
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?