Documenti fondamentali
1.06564
Supelco
Perclorato di sodio monoidrato
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Perclorato di sodio monoidrato, Sale sodico dell’acido perclorico
Scegli un formato
100 G
67,10 €
500 G
176,00 €
25 KG
5.430,00 €
67,10 €
Spedizione prevista il02 luglio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
67,10 €
500 G
176,00 €
25 KG
5.430,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
ClNaO4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.44 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-511-9
NACRES:
NA.21
Saggio:
99.0-102.0% (alkalimetric)
Stato:
crystals
Solubilità:
2090 g/L
67,10 €
Spedizione prevista il02 luglio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.0-102.0% (alkalimetric)
Stato
crystals
pH
4.5-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
130 °C
Solubilità
2090 g/L
Densità
2.02 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
900 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.005%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Linkage
Sostituisce: SX0693; SX0693-1; SX693-2
Risultati analitici
Saggio (alcalimetrico): 99,0-102,0%
pH (5 % in acqua): 4,5-7,0
Cloruro, clorato (come Cl): ≤ 0,002%
Cloruro (Cl): ≤ 0,002%
Solfato (SO₄): ≤ 0,002%
Azoto (N) totale: ≤ 0,0005%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005%
Ca (calcio): ≤ 0,002%
Fe (ferro): ≤ 0,0003%
K (potassio): ≤ 0,005%
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Sebastian Nock et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 30(6), 908-923 (2020-03-19)
Background: Pathological conditions of the thyroid hormone (TH) system are routinely diagnosed by using serum concentrations of thyrotropin (TSH)
Protocolli
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.