11544675001
Roche
ELISA per la rilevazione della morte cellulare
sufficient for ≤96 tests, suitable for ELISA, kit of 1 (9 components)
Sinonimo/i:
ELISA
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for ≤96 tests
Livello qualitativo
Confezionamento
kit of 1 (9 components)
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
ELISA: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
L′ELISA per il rilevamento della morte cellulare è utile come immunodosaggio enzimatico fotometrico per la determinazione qualitativa e quantitativa in vitro dei frammenti citoplasmatici di DNA associato all′istone (mono e oligonucleosomi) dopo la morte cellulare indotta. Questo saggio si basa sul principio dell′immunodosaggio enzimatico quantitativo a sandwich che usa anticorpi monoclonali murini mirati rispettivamente su DNA e istoni. Gli anticorpi usati non sono specie specifici.
Specificità
L'anticorpo anti istone reagisce con gli istoni H1, H2A, H2B, H3 e H4 di varie specie (per es. uomo, topo, ratto, criceto, mucca, opossum e Xenopus). L′anticorpo anti-DNA-POD si lega all′ss-DNA e al ds-DNA. Pertanto, l'ELISA consente il rilevamento di mono e oligonucleosomi di varie specie e può essere usato per misurare la morte cellulare da apoptosi in molti sistemi cellulari diversi.
Applicazioni
L′ELISA per il rilevamento della morte cellulare è stato usato per misurare l′attività della caspasi-3, le specie reattive dell′ossigeno (ROS) intracellulari e l′apoptosi delle cellule.
Per soli scopi di ricerca. Non usare in procedure diagnostiche.
Determinazione specifica di mono e oligonucleosomi nella frazione citoplasmatica di lisati cellulari.
Determinazione specifica di mono e oligonucleosomi nella frazione citoplasmatica di lisati cellulari.
Confezionamento
1 kit comprende 9 componenti.
Nota sulla preparazione
Soluzione di lavoro: Soluzione di rivestimento
Prediluire 1 mL di tampone di rivestimento conc. con 9 mL di acqua bidist. Poco prima dell′uso, diluire 1 mL di anticorpo anti-istone (ricostituito) con 9 ml di tampone di rivestimento.
Soluzione di lavaggio
Scaldare il concentrato di tampone di lavaggio tra 15 e 25 °C e diluire 40 mL in 360 mL di acqua bidistillata. Miscelare completamente.
Soluzione per il campione
La preparazione della soluzione per il campione dipende dal sistema cellulare usato e dalla quantità di cellule morte.
Per esempio: Diluire 25 μL di campione in 225 μL di tampone per incubazione.
Soluzione per il coniugato
Diluire 1 mL di Anti-DNA-POD (ricostituito) con 9 mL di tampone per incubazione.
Soluzione per il substrato
In base al numero di campioni analizzati, sciogliere 1, 2 o 3 compresse in 5, 10 o 15 mL di tampone per il substrato.
Prima dell′uso permettere alla soluzione di raggiungere la temperatura di 15-25 °C.
Nota: La soluzione ABTS è sensibile alla luce sul lungo periodo.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): Anti-istone
2-8 °C per 2 mesi
Anti-DNA-POD
2-8 °C per 2 mesi
Soluzione di rivestimento
Preparare subito prima dell′uso
Soluzione di lavaggio
2-8 °C per 2 mesi
Soluzione per il campione
2-8 °C per 2 mesi
Soluzione per il coniugato
Preparare subito prima dell′uso
Soluzione per il substrato
2-8 °C per 1 mese, al riparo dalla luce.
Prediluire 1 mL di tampone di rivestimento conc. con 9 mL di acqua bidist. Poco prima dell′uso, diluire 1 mL di anticorpo anti-istone (ricostituito) con 9 ml di tampone di rivestimento.
Soluzione di lavaggio
Scaldare il concentrato di tampone di lavaggio tra 15 e 25 °C e diluire 40 mL in 360 mL di acqua bidistillata. Miscelare completamente.
Soluzione per il campione
La preparazione della soluzione per il campione dipende dal sistema cellulare usato e dalla quantità di cellule morte.
Per esempio: Diluire 25 μL di campione in 225 μL di tampone per incubazione.
Soluzione per il coniugato
Diluire 1 mL di Anti-DNA-POD (ricostituito) con 9 mL di tampone per incubazione.
Soluzione per il substrato
In base al numero di campioni analizzati, sciogliere 1, 2 o 3 compresse in 5, 10 o 15 mL di tampone per il substrato.
Prima dell′uso permettere alla soluzione di raggiungere la temperatura di 15-25 °C.
Nota: La soluzione ABTS è sensibile alla luce sul lungo periodo.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): Anti-istone
2-8 °C per 2 mesi
Anti-DNA-POD
2-8 °C per 2 mesi
Soluzione di rivestimento
Preparare subito prima dell′uso
Soluzione di lavaggio
2-8 °C per 2 mesi
Soluzione per il campione
2-8 °C per 2 mesi
Soluzione per il coniugato
Preparare subito prima dell′uso
Soluzione per il substrato
2-8 °C per 1 mese, al riparo dalla luce.
Ricostituzione
Anti-istone
Ricostituire il liofilizzato in 1 mL di acqua bidistillata per 10 minuti. Miscelare completamente.
Anti-DNA-POD
Ricostituire il liofilizzato in 1 mL di acqua bidistillata per 10 minuti. Miscelare completamente.
Ricostituire il liofilizzato in 1 mL di acqua bidistillata per 10 minuti. Miscelare completamente.
Anti-DNA-POD
Ricostituire il liofilizzato in 1 mL di acqua bidistillata per 10 minuti. Miscelare completamente.
Altre note
Solo per ricerche life science. Non usare in procedure diagnostiche.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
- Anti-histone antibody (clone H11–4)
- Anti-DNA-POD antibody (clone MCA-33)
- Coating Buffer
- Washing Buffer
- Incubation Buffer, ready-to-use solution
- Substrate Buffer, ready-to-use solution
- ABTS Substrate Tablet
- Microplate Modules
- Adhesive Plate Cover Foils
Vedi tutto (9)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
I clienti hanno visto anche
Fundamental & clinical pharmacology, 30(3), 263-275 (2016-01-29)
Paracetamol is an analgesic commonly used by people of all ages, which is well documented to cause severe hepatotoxicity with acute overexposures. The risk of hepatotoxicity from nonacute paracetamol exposures is less extensively studied, and this is the exposure most
The international journal of biochemistry & cell biology, 40(2), 245-257 (2007-09-18)
The hippocampus is known to play a crucial role in learning and memory. Recent data from literature show that cognitive problems, common to aged or diabetic patients, may be related to accumulation of toxic alpha-oxoaldehydes such as methylglyoxal. Thus, it
Scientific reports, 7, 43736-43736 (2017-03-03)
Proliferative vitreoretinopathy (PVR) is mediated by proliferation and epithelial mesenchymal transition (EMT) of retinal pigment epithelium (RPE). Because heavy chain-hyaluronic acid/pentraxin 3 (HC-HA/PTX3) purified from human amniotic membrane exerts anti-inflammatory and anti-scarring actions, we hypothesized that HC-HA/PTX3 could inhibit these
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 155(4), 427-434 (2010-01-30)
Red-toothed shrews (Soricidae, subfamily Soricinae) are an intriguing model system to examine the free-radical theory of aging in wild mammals, given their short (<18months) lifespan and high mass-specific metabolic rates. As muscle performance underlies both foraging ability and predator avoidance
Autophagy, 10(2), 296-310 (2014-01-07)
Growing evidence has demonstrated that autophagy plays important and paradoxical roles in carcinogenesis, while senescence is considered to be a crucial tumor-suppressor mechanism in cancer prevention and treatment. In the present study we demonstrated that both autophagy and senescence were