Documenti fondamentali
G6PDHII-RO
Roche
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH)
grade II, from yeast
Sinonimo/i:
G6P-DH, Glucose-6-Phosephate Dehydrogenase
Scegli un formato
2 ML
273,00 €
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
273,00 €
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352204
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
yeast
Livello qualitativo
Stato
suspension
Attività specifica
~140 units/mg protein (At 25 °C with glucose-6-P as the substrate; standardized with BSA.)
Confezionamento
pkg of 2 mL (10127671001 [5 mg/mL])
pkg of 5 mL (10737232001 [5 mg/mL])
Produttore/marchio commerciale
Roche
pH ottimale
9.2
Intervallo di pH
5-11
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) is a ubiquitous enzyme which acts as a catalyst in producing pentose. It also produces NADPH for various biosynthetic and detoxification reactions. Sometimes G6PD provides an alternative to main glycolytic pathway for glucose utilization. It also has its application as DNA markers on X-chromosome.
Applicazioni
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH) is a component of cofactor recycling systems for NADPH. Additional reagent glucose-6-phosphate.
It was used in enzymatic determination of C6 phosphorylation of glycogen.[1]
Qualità
Contaminants: <0.001% CK, <0.05% GR, <0.01% 6-PGDH and PGluM each, <0.02% HK, <0.002% PGI
Stato fisico
Suspension in 3.2 M ammonium sulfate solution, pH approximately 6.0
Nota sulla preparazione
Activator: Mg2+ (5 to 10 mM)
Altre note
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anna A DePaoli-Roach et al.
The Journal of biological chemistry, 290(2), 841-850 (2014-11-25)
Glycogen is a branched polymer of glucose that acts as an energy reserve in many cell types. Glycogen contains trace amounts of covalent phosphate, in the range of 1 phosphate per 500-2000 glucose residues depending on the source. The function