G4134
Glucosio-6-fosfato deidrogenasi
Type IX, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Sinonimo/i:
G-6-P-DH, Zwischenferment
Prodotti consigliati
Tipo
Type IX
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
PM
128 kDa
Tenore di β-NADP e β-NADPH
≤10 mmol/mol
applicazioni
agriculture
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is a key metabolic enzyme of the pentose phosphate pathway. In S. cerevisiae, it is encoded by the ZWF1 gene. G6PD exists as a tetramer in its active form.[1]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.