HKG6PDH-RO
Roche
Hexokinase/Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (HK/G6P-DH)
from yeast/Leuconostoc, overproducer
Sinonimo/i:
G6P-DH, Glucose-6-Phosphate DehydrogenaseHK, Hexokinase
Scegli un formato
225,00 €
Scegli un formato
About This Item
225,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
yeast
Livello qualitativo
Stato
suspension
PM
dimer 110,000 Da
Confezionamento
pkg of 10 mL (10737275001 [30 mg])
pkg of 5 mL (10127825001 [15 mg])
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
3.21 mg/mL
tecniche
activity assay: suitable
Colore
white
pH
5.5-6.5
Solubilità
water: miscible
Compatibilità
suitable for UV spectrophotometry and general use
applicazioni
life science and biopharma
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Definizione di unità
One unit (U) G6P-DH will oxidize 1 μmol of glucose-6-phosphate in one minute at +25 °C and pH 7.6.
The coupled assay produces 1 μmol of NADH per μmol of D-glucose phosphorylated.
Volume Activity: 340 U hexokinase/ml at +25 °C with glucose and ATP as the substrates. 170 U glucose-6-phosphate dehydrogenase/ml at +25 °C with glucose-6-phosphate as the substrate
Stato fisico
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?