Documenti fondamentali
11966006001
Roche
TUNEL Dilution Buffer
pH 7.2-7.4 (20 °C), suitable for detection, pkg of 2 × 10 mL
Sinonimo/i:
TUNEL, transferase dUTP nick end labeling
About This Item
Codice UNSPSC:
41116100
Confezionamento
pkg of 2 × 10 mL
Produttore/marchio commerciale
Roche
pH
7.2-7.4 (20 °C)
applicazioni
detection
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The TUNEL dilution buffer can be used in combination with the in-situ cell death detection kits. It can be used to dilute terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) for the TUNEL reaction in special applications and also to label DNA strand breaks for detecting and quantitating apoptotic cell death at the single-cell level in cells and tissues.
Applicazioni
TUNEL Dilution Buffer has been used:
  • to dilute terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) enzyme (TdT) in preparing TUNEL reaction mixture for TUNEL critical commercial assays[1]
  • to quantify apoptosis in rat kidney[2]
  • to dilute the terminal deoxynucleotidyl transferase enzyme solution to identify DNA fragmentation in oligodendrocytes in vitro[3]
  • for TUNEL assays[4]
TUNEL dilution buffer has been used in terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) assays.[5]
Nota sulla preparazione
Working concentration: Working concentration of conjugate depends on application and substrate.
The following concentrations should be taken as a guideline:
  • ELISA: 100 mU/ml
  • Western blot: 100mU/ml
Storage conditions (working solution): Dilutions of TdT should be prepared immediately before use and should not be stored.
Keep TUNEL reaction mixture on ice until use.
Altre note
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Preclinical characterization of abemaciclib in hormone receptor positive breast cancer.
Torres-Guzman R, et al.
Oncotarget, 8(41), 69493-69493 (2017)
Yoshiki Hayashi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(28), 10338-10342 (2004-07-09)
Nanos (Nos) is one of the evolutionarily conserved proteins known to direct germ-line development. In Drosophila, maternal Nos protein maintains transcriptional quiescence in the germ-line progenitors or pole cells to repress ectopic expression of somatic genes. Here we show that
Jiarui Han et al.
Drug design, development and therapy, 14, 3223-3234 (2020-08-28)
Inflammation-induced podocyte apoptosis plays an important role in kidney injury during diabetic nephropathy (DN). Hirudin (HIR), a natural compound extracted from leeches, can inhibit inflammation. However, whether HIR can protect the kidneys against inflammation during DN is unknown. In the
Karolina Kleinsimlinghaus et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 7, 277-277 (2014-01-15)
The aim of the present study has been to obtain high yields of oligodendrocyte precursor cells (OPCs) in culture. This is a first step in facilitation of myelin repair. We show that, in addition to factors, known to promote proliferation
Anna Lm Smith et al.
Nature cancer, 1(10), 976-989 (2020-10-20)
Oxidative phosphorylation (OXPHOS) defects caused by somatic mitochondrial DNA (mtDNA) mutations increase with age in human colorectal epithelium and are prevalent in colorectal tumours, but whether they actively contribute to tumorigenesis remains unknown. Here we demonstrate that mtDNA mutations causing