11767291910
Roche
TUNEL Label Mix
sufficient for 30 tests, pkg of 3 × 550 μL
Sinonimo/i:
transferase dUTP nick end labeling, tunel
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 30 tests
Confezionamento
pkg of 3 × 550 μL
Produttore/marchio commerciale
Roche
Colore
colorless
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
For one test: Mix 45 μl TUNEL Label with 5 μl TUNEL Enzyme prior to use. For negative control use 50 μl/test TUNEL Label only.
Storage conditions (working solution): Note: The TUNEL reaction mixture (45 μl TUNEL Label with 5 μl TUNEL Enzyme for 1 test) should be prepared just before use, and should not be stored. Keep the TUNEL reaction mixture on ice until use.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash