11112589001
Roche
Blocking Reagent
For ELISA
Sinonimo/i:
blocking reagent
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 27 g
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?