Documenti fondamentali
20-200
Millipore
Reagente di bloccaggio per immunoblot
20 g Immunoblot Blocking Reagent for Western Blotting.
Sinonimo/i:
Reagente di bloccaggio per western blot
Scegli un formato
20 G
91,50 €
91,50 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 G
91,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
91,50 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Applicazioni
Per impiego come agente di bloccaggio nei western blot.
Qualità
Testato regolarmente mediante western blot.
Stato fisico
latte secco non grasso arricchito con palmitato, vitamina A e vitamina D2, senza conservanti
Stoccaggio e stabilità
2 anni a 4 °C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Florence Chalier et al.
Toxins, 12(2) (2020-02-09)
In the soft treatment of cancer tumours, consequent downregulation of the malignant tissue angiogenesis constitutes an efficient way to stifle tumour development and metastasis spreading. As angiogenesis requires integrin-promoting endothelial cell adhesion, migration, and vessel tube formation, integrins represent potential