Key Documents
10663573001
Roche
BM-Condimed
suitable for cell culture, solution, pkg of 100 mL
Sinonimo/i:
fattore di crescita
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
Sterilità
0.2 μm filtered
Forma fisica
solution
Confezionamento
pkg of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
water: miscible
Descrizione generale
BM-Condimed è preparato dal surnatante di cellule mononucleate di sangue periferico umano stimolato con Con A. Contiene una complessa miscela di fattori di crescita e linfochine.
Applicazioni
BM-Condimed è utilizzato come supplemento (10%, v/v) del normale terreno di coltura (es., F10, M 199, RPMI 1640, DMEM) contenente dal 10 al 20% di FCS, per la coltivazione di cellule umane provenienti da liquido amniotico e da villi coriali. BM-Condimed migliora anche le condizioni di coltura delle cellule di midollo osseo e dei leucociti da sangue periferico.
Stato fisico
Soluzione fisiologica, filtrata attraverso una membrana con grado di filtrazione di 0,2 μm, tamponata con bicarbonato di sodio.
Nota sulla preparazione
Concentrazione di lavoro: Da 1 a 100μg/mL
Da 1 a 100μg/mL
Soluzione di lavoro: Nota: aggiungere 10 mL di BM-Condimed a 90 mL di terreno basale normale F 10, M 199 Hanks, RPMI 1640, MEM Dulbecco, MEM Earle, Alpha MEM (contenenti dal 10 al 20% di siero bovino fetale). Non utilizzare come terreno basale o in sostituzione del siero. E′ possibile aggiungere alla miscela L-glutammina 1%
Attività biologica: ogni lotto è valutato per la sua capacità di stimolare la crescita di colonie di cellule amniotiche primarie.
Fonte: BM-Condimed è preparato dal surnatante di cellule mononucleate di sangue periferico umano stimolato con Con A. Contiene una complessa miscela di fattori di crescita e linfochine.
Nota: non aggiungere antibiotici, in quanto già presenti in BM-Condimed; l′aggiunta di ulteriori antibiotici influenzerebbe la crescita delle cellule.
Stoccaggio e stabilità
Conservare da 2 a 8 °C.( Conservare al buio!)
Altre note
Esclusivamente per ricerche di life science. Non usare a scopo diagnostico.
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Vascular E-selectin Expression Detected in Formalin-fixed, Paraffin-embedded Sections With an E-selectin Monoclonal Antibody Correlates With Ulcerative Colitis Activity
Murahashi, et al.
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 70 (2022)