Documenti
11363735001
Roche
Supplemento per la fusione e la clonazione di ibridomi
solution, suitable for hybridoma, Mycoplasma, tested
Sinonimo/i:
HFCS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
Descrizione
HFCS
Livello qualitativo
Sterilità
0.2 μm filtered
Forma fisica
solution
Confezionamento
pkg of 10 mL (50x)
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezze
Mycoplasma, tested
10 EU/mL Endotoxin (LAL)
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Supplemento per terreni composto da albumina, insulina, transferrina, citochine, una fonte di colesterolo, altri composti organici e inorganici definiti e siero fetale di vitello (concentrazione finale: 0,5%).
L′HFCS contiene proteine umane. La materia prima da cui sono state isolate le proteine umane è stata testata per la presenza dell′antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg) e per gli anticorpi HIV-1/2 ed è risultata negativa (secondo le attuali procedure di controllo qualità).
Applicazioni
Il supplemento HFCS (Hybridoma Fusion and Cloning Supplement) è usato come supplemento del terreno di coltura normale per sostenere la crescita di ibridomi di linfociti B dopo la fusione e durante la clonazione. L′HFCS sostituisce le cellule di supporto (feeder cells) È usato anche per ottimizzare la crescita degli ibridomi dopo lo scongelamento delle cellule conservate in azoto liquido.
Stato fisico
Soluzione (50x , Ph 7.4) filtrata attraverso membrane con grado di filtrazione 0,2 μm
Nota sulla preparazione
Concentrazione di lavoro: HFCS (50x) è diluito 1:50 (v/v) in terreno basale. Si suggerisce vivamente di usare RPMI 1640. Il terreno finale deve contenere anche L-glutamina e bicarbonato di sodio
Risultati analitici
Attività biologica: testato per un'elevata efficienza di clonazione di una linea cellulare di ibridomi.
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nel settore life science. Non usare a scopo diagnostico.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Mepur H Ravindranath et al.
Blood, 121(11), 2013-2028 (2013-01-12)
The US Food and Drug Administration approved intravenous immunoglobulin (IVIg), extracted from the plasma of thousands of blood donors, for removing HLA antibodies (Abs) in highly sensitized patients awaiting organ transplants. Since the blood of healthy individuals has HLA Abs
Toshiyuki Sasaki et al.
International journal of cancer, 134(7), 1558-1570 (2013-10-10)
Phenotypic expression of human leukocyte antigen (HLA)-E on the surface of tumor lesions includes intact heterodimer [HLA-E heavy chain and β2-microglobulin (β2m)] and β2m-free monomer. Anti-HLA-E monoclonal antibodies (mAbs), MEM-E/02 or 3D12 bind to the peptide sequences in β2m-free HLA-E
Contenuto correlato
Cosmetics Special Effect Pigments