F6765
Siero fetale bovino
USA origin, Charcoal Stripped, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
FBS, FCS, sieri, siero
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine fetus
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
FBS Select
Composizione
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤10 EU/mL endotoxin (typically ≤1 EU/ml)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Questo prodotto è stato concepito per i ricercatori coinvolti nello studio dei processi influenzati dagli ormoni steroidei, tra cui la stimolazione estrogenica, il processo dell′obesità e altre aree che traggono beneficio dalla riduzione dei livelli ormonali, come ad esempio alcuni tipi di infezioni virali.
Risultati analitici
- Testato per il contenuto in endotossine ed emoglobina
- Testato per la presenza di batteri, virus e micoplasma
- Sottoposto a tripla filtrazione con membrana da 0,1 micron in condizioni asettiche
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Protocolli
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Contenuto correlato
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Mettiamo a vostra disposizione un assortimento completo di sieri fetali bovini (FBS). Per identificare quello più adatto alle esigenze e al budget del vostro laboratorio, non esitate a chiedere un campione.