Documenti fondamentali
ZLXL00ESV
Milli-Q
Valvola solenoide di External
For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
Scegli un formato
1 EA
1.040,00 €
1.040,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.040,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
1.040,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descrizione generale
La valvola solenoide esterna è usata per interrompere il flusso d′acqua a valle della sua posizione qualora il sistema individui una perdita.
Applicazioni
Usata per proteggere l′ambiente del laboratorio o altri strumenti dai danni causati dall′acqua, congiuntamente a un sensore d′acqua.
Caratteristiche e vantaggi
Parte di ricambio autentica della valvola solenoide esterna per sistemi ad alto flusso | ZLXL00ESV
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany