Documenti fondamentali
20926
PTFE Body Two-Way Valve
for use with Hamilton PTFE Luer Lock (TLL) and other Luer lock syringes.
Scegli un formato
1 EA
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
108,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE valve body
Caratteristiche
positions 2
Compatibilità
for use with Hamilton PTFE Luer Lock (TLL) and other Luer lock syringes.
Descrizione generale
This miniature, two-way valve from Hamilton provides flexibility, inertness, and small size for collecting gas samples and transporting or storing them in the original sampling syringe.
Fluid path is made entirely of PTFE to ensure inertness. Can be autoclaved for applications requiring sterility. 100 psig maximum pressure. Fits Hamilton PTFE Luer lock (TLL) and other Luer lock syringes.
  • Lever-actuated on/off valve for storing and transporting samples.
  • KEL-F hub needles attach to the valve
  • Bore ID 0.39"
Applicazioni
PTFE body two-way valve has been used in instrumental analysis of Cloud-point polyethylene glycol for imaging of immobilised single molecules using total-internal-reflection microscopy.[1]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Cloud-point PEG Glass Surfaces for Imaging of Immobilized Single Molecules by Total-internal-reflection Microscopy
Zhang, Zhengjian, et al.
Bio-protocol, 6, 2331-8325 (2016)