Documenti fondamentali
AIRGAPXL2
Milli-Q
Valvola di non ritorno ad intercapedine d'aria
For use with Milli-Q® CLX, HX, and HR 7000 series water purification systems.
Scegli un formato
1 EACH
131,00 €
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
131,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descrizione generale
This accessory can be connected directly to a 10 mm OD tubing to provide protection from bacterial contamination on the reject tubing.
Applicazioni
For the bacteriological protection of reject lines.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany