Documenti fondamentali
ZFWATDET2
Milli-Q
Sensore per l′acqua
Detects water spillage on the floor and automatically closes the stand-alone inlet solenoid valve., AC/DC input 230 V, 50–60 Hz
Sinonimo/i:
Water Sensor (230 V/50–60 Hz)
Scegli un formato
1 EA
918,00 €
918,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
918,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
918,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) cabinet
polyacetal sensor (machined polyacetal (POM))
stainless steel electrode
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
<95% humidity limit
5 °C temp. range (40 °C)
Alt. × largh. × prof.
170 mm (6.7 in.) × 82 mm (3.2 in.) × 53 mm (2.1 in.)
Lungh. cavo
4 m
Compatibilità
for use with tanks
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
The water sensor is the water purification accessory designed to detect the water spillage on the floor and prevents a lab flood. They are connected to the main water supply.
In the unlikely event of a leak, the water sensor will detect the presence of water and automatically stops the feed water access whether it be the system or main water supply. The sensors are placed where most convenient for the lab, typically on the floor or benchtop.
Applicazioni
This storage tank accessory is used with 30, 60, 100 Liter PE (polyethylene) reservoirs for water purification systems.
Caratteristiche e vantaggi
  • Greatly reduces the risk of flooding: no damage to the lab or other instruments.
  • Cable length of 4 meters.