ZFCBIQ0UK
Country box per il sistema Milli-Q® IQ 7000 (Italia)
Available only in United Kingdom, Singapore, Ireland, Hong Kong, and Malaysia
Sinonimo/i:
Country box Milli-Q® IQ 7000 UK
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Printed Quick Reference Guide, a user manual in English on a USB key, and a power cord adapted to the local electrical network
Confezionamento
pkg of 1 kit
Disponibilità
available only in (United Kingdom, Singapore, Ireland, Hong Kong, Malaysia)
Compatibilità
for use with Milli-Q® IQ 7000
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali