Documenti fondamentali
XX1014720
Millipore
Supporto per filtri in vetro classici Millipore - Kit
47 mm, PTFE-coated membrane support, 300 mL funnel
Scegli un formato
1 EA
483,00 €
483,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
483,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
483,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Materiali
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA OTM-45
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
22.9 cm
Diametro
7.6 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Capacità imbuto
300 mL , accessory 1 L is available
Diam. prefiltro
35 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Raccordi
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
applicazioni
PFAS testing
filtration
Compatibilità
for use with Classic Glass Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Supporti per filtri classici in vetro - Kit
Supporto per membrana rivestita in PTFE, 47 mm, imbuto da 300 mL
Il supporto per filtro classico in vetro è un strumento essenziale per ogni laboratorio di ricerca. Il disegno multifunzione del supporto è adatto a una serie di applicazioni ed è disponibile in tre diversi materiali di supporto che lo rendono compatibile con le esigenze specifiche delle applicazioni dell′operatore.′
L′articolo è un kit costituito da:
(Numero di catalogo - Descrizione)
XX1014724 - Imbuto in vetro Millipore, 300 mL, 47 mm, borosilicato, rivestito in PTFE
XX1014703 - Morsetto a molla Millipore, 47 mm, alluminio
XX1014722 - Base in vetro e tappo Millipore, 47 mm, supporto per membrana rivestito in PTFE
ALIGNED05 - Guida per l′allineamento Millipore, 47 mm, conf. da 5
Caratteristiche e vantaggi:
• Progettato per caricare e rimuovere le membrane con facilità
• Tre diversi materiali di supporto per le membrane a scelta per adattarsi a una serie di applicazioni
• Sterilizzare con raggi UV o in autoclave con filtro posizionato per l′analisi batteriologica
Applicazioni:
Filtrazione e chiarificazione generale, analisi batteriologica, analisi della contaminazione con particolato di olii e liquidi idraulici, citologia esfoliativa
Principio
Vuoto
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Autoclave con filtro posizionato
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.