Documenti fondamentali
Z176990
Measure-Matic dispenser
measures from 5 to 25 mL, polyethylene/polyallomer
Scegli un formato
1 EA
44,40 €
44,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
44,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
44,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F11654-0000
Campo di misura del volume
5-25 mL
Volume
5-25 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
PE/polyallomer. Measures any amount from 5 to 25 mL; fills from 16 oz PE storage bottle. Pressure on bottle forces liquid above holes in tube. Removal of pressure allows return of excess liquid to storage bottle. Supplied with hollow stopper as dust cover.
Note legali
Measure-Matic is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)