Documenti fondamentali
57477
RheFlex® PEEK Fittings
Fitting set, 1/8 in. tubing
Scegli un formato
1 EA
35,00 €
35,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
35,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
35,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 1 ea
Raccordi
5/16-24 male Rheodyne nut for 1/8 in. O.D. tubing (ferrule included)
Compatibilità
1/8 in. tubing
Caratteristiche e vantaggi
For Rheodyne valves. Hold to 5000 psi (350 kg/cm²).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)