Documenti fondamentali
XX1014730
Millipore
Supporto per filtri in vetro classici Millipore - Kit
47 mm, Stainless steel screen membrane support, 300 mL funnel
Sinonimo/i:
Portafiltro Millipore
Scegli un formato
1 EA
494,00 €
494,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
494,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
494,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Materiali
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
Livello qualitativo
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
22.9 cm
Diametro
7.6 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Raccordi
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Classic Glass Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
kit di portafiltri in vetro Millipore classici
47 mm, schermo di supporto per membrane in acciaio inox , imbuto da 300 mL
Il portafiltro in vetro classico è un strumento essenziale per ogni laboratorio di ricerca. Il design multifunzione del portafiltri è adatto a una serie di applicazioni ed è disponibile in tre diversi materiali di supporto che lo rendono compatibile con le esigenze specifiche delle applicazioni dell′operatore.
L′articolo consiste in un un kit che include:
(Numero di catalogo - Descrizione)
XX1014704 - Imbuto in vetro borosilicato Millipore, 300 mL, 47 mm, chiusura in vetro smerigliato
XX1014703 - Pinza a molla Millipore, 47 mm, alluminio
XX1014732 - Base in vetro e tappo Millipore, 47 mm, da utilizzare con lo schermo di supporto in acciaio inox (lo schermo è incluso)
ALIGNED05 - Guida per l′allineamento Millipore, 47 mm, conf. da 5
Caratteristiche e vantaggi:
• Progettato per caricare e rimuovere le membrane con facilità
• Scelta di tre diversi materiali di supporto per le membrane, per adattarsi a diverse applicazioni
• Sterilizzare con raggi UV o in autoclave con filtro in sede per l′analisi batteriologica
Applicazioni:
Comuni filtrazioni e chiarificazioni, analisi batteriologica, analisi della contaminazione con particolato di olii e liquidi idraulici, citologia esfoliativa
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. For this p/n: XX1014730, what is the pore / web size of this SS screen support? We will use p/n NY1004700, 10.0 μm Pore Size Nylon Membrane Filter on it with your Glass Filter Holder, and we hope the screen pore size is larger than 10 um.
    1 risposta
    1. The mesh size is 125 um.