Documenti fondamentali
YY2229353
Millipore
PTFE O-ring 293-Disc Filter Holder
Scegli un formato
1 EA
134,00 €
134,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
134,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
134,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Materiali
PTFE
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with 293-mm Stainless Steel Sanitary Filter Holder
Descrizione generale
The PTFE O-ring 293-Disc Filter Holder is intended for use with the 293 mm stainless steel sanitary filter holder - product number YY3029316 - an ideal solutions for sterilizing liquids or gases by pressure filtration.