Documenti fondamentali
YY3009000
Millipore
Supporto per filtri, 90 mm, acciaio inossidabile
Filter Holder 90mm, stainless steel
Sinonimo/i:
Portafiltro da 90 mm
Scegli un formato
1 EA
2.040,00 €
2.040,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.040,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
2.040,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
Livello qualitativo
Parametri
19 bar max. inlet pressure (275 psi)
5 bar max. differential pressure (75 psid)
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
17.1 cm , plus inlet connector
171 mm
Diametro
12.1 cm
Diam. filtro
90 mm
Superficie filtrante
45.5 cm2
Diam. prefiltro
75 mm
Peso
2.8 kg (6.2 lb)
Raccordi
connector for 9.5 mm I.D. hose
1/4 in. female NPT inlet fitting
1/4 in. female NPT outlet fitting for 9.5 mm I.D. hose (with connections supplied)
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I supporti dei filtri in acciaio inossidabile sono progettati per una pulizia a fondo o per sterilizzare liquidi o gas tramite filtrazione a pressione. Gli schermi dei supporti rivestiti in PTFE consentono l′uso dell′autoclave con le membrane al loro posto.
YY3009000 Supporto per filtri, 90 mm, in acciaio inossidabile
Parti di ricambio
XX2504705 Adattatore per tubo, da 1/4 in. NPTM a 3/8 in. DI.
XX4204708 Valvola di sfiato/sicurezza
YY3009053 Guarnizioni ad anello, per alloggiamento per filtri da 90 mm, PTFE
YY3009054 Schermo del supporto, rivestito in PTFE
YY2209058 Supporto per raccoglitore inferiore, 90 mm
YY2209059 Gambe del supporto
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13