Anecdotally, the torque value suggested is approximately 200 inch-pounds under non-lubricated conditions. For practical purposes, tighten the screws the same number of turns all the way around, first by hand, then by using a Hex (Allen) wrench to ensure even sealing.
XX4504700
Portafiltro per alte pressioni in acciaio inossidabile, 47 mm
HP Filter Holder, 47mm, stainless steel
Sinonimo/i:
In-line Stainless steel filter holder
Scegli un formato
1.540,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
1.540,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
fluoroelastomer FKM seal
stainless steel
Livello qualitativo
Parametri
689 bar max. inlet pressure (10,000 psi)
tecniche
pressure filtration: suitable
Altezza
4.4 cm
Diametro
8.6 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Raccordi
7/16 in. female inlet fitting (20 (UNF-3B))
7/16 in. female outlet fitting (20 (UNF-3B))
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with In-Line Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
i portafiltro in acciaio inossidabile in linea sono in genere impiegati per la filtrazione di gas o di liquidi con una pressione di ingresso che varia tra 20 e 700 bar. La pressione differenziale dipende dal tipo di filtro utilizzato. Tutti i portafiltro sono autoclavabili (disponibili con diametro di 25 e 47 mm).
Il portafiltro XX4404700 è equipaggiato con uno schermo di supporto per la protezione del filtro da contropressioni. Può essere autoclavato con il filtro in sede, qualora vengano usati gli schermi di supporto per pressioni elevate rivestiti con PTFE XX4404702 e XX4404704.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614, e 00907P sono parti di ricambio per il portafiltro XX4404700.
Il portafiltro XX4504700 può essere equipaggiato a monte con uno schermo di supporto per filtri, XX4504704, per la protezione del filtro da contropressioni.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713, e XX45047RK sono parti di ricambio per il portafiltro XX4504700.
Le parti di ricambio per il portafiltro da 25 mm SS sono disponibili in un unico kit identificato dal N° Cat. XX45025RK, che include: 3 viti in acciaio inossidabile a testa cava esagonale, 3 O-ring (2-018) in Buna-N trattati con LCR, 1 schermo di supporto in acciaio inossidabile, 1 chiave a brugola (chiave esagonale Allen).
Principio
I clienti hanno visto anche
-
We are interested in how much torque should be used to tighten each of the bolts.
1 risposta-